Läs mer
Lutetium(III)oxid, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11356318
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356318 1 g 1g
11346318 5 g 5g
11366318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011255.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397,93 g/mol
Lutetium(III)oxid fungerar som en katalysator i en mängd olika reaktioner såsom polymerisation, hydrering och alkyleringsreaktioner. Det används även i keramik och glas. Vid framställning av laserkristaller finner lutetium(III)oxid användning som ett viktigt utgångsmaterial. Dess självlysande egenskaper är ett intressefält för forskare och kan hitta potentiell tillämpning inom biologiska områden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12032-20-1
Molekylformel Lu2O3
Molekylvikt (g/mol) 397.93
MDL-nummer MFCD00011100
InChI-nyckel UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC-namn dilutetium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) oxide
Smältpunkt 2487°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 397.94
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 9.42
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.