Läs mer
Lutetium intern standard: Lu @ 10 μg/ml i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17960846
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17960846 100 ml
1 options
Produktkod. 17960846 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLISALU100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Lutetium intern standard: Lu @ 10 μg/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium
CAS 7439-94-3
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Lutetium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Lu
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Lu
LEDER [Lu]
IUPAC-namn Lutetium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 174
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 174,967 g/mol