Läs mer
Lutetiumpulver, -40 mesh, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059197
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451957 1 g 1g
15461957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15451957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044167.03
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-94-3
Molekylformel Lu
Molekylvikt (g/mol) 174.97
MDL-nummer MFCD00011098
InChI-nyckel OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
IUPAC-namn lutetium
LEDER [Lu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium powder
Färg Silver
Kvantitet 1 g
Maskstorlek −40 Mesh
Odör Odorless
Känslighet Air and moisture sensitive
Form Pulver
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3089
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.