Läs mer
Lutetiumstandard: Lu @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 17922556
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17922556 100 ml
1 options
Produktkod. 17922556 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLLUN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Lutetiumstandard: Lu @ 10 μg/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium
CAS 7439-94-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Lutetium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Lu
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Lu
LEDER [Lu]
IUPAC-namn Lutetium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 174
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 174,967 g/mol