Läs mer
Lutetiumstandard: Lu @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17988979
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17988979 50 ml
17947689 250 ml
17949299 500 ml
17977589 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17988979 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPLUN50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Lutetiumstandard: Lu @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium
CAS 7439-94-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Lutetium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Lu
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Lu
LEDER [Lu]
IUPAC-namn Lutetium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 174
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 174,967 g/mol