Läs mer
Lutetiumstandard: Lu @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Produktkod. 30323410
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30323410 500 ml 500ml
30322196 250 ml 250ml
30313442 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 30323410 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGTLUN500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Lutetium
CAS 7439-94-3
Analyt- eller komponentnamn Lutetium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Lu
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Lu
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [Lu]
Element Lu
IUPAC-namn Lutetium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 174
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 174.967