Läs mer
Luxabendazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Luxabendazole |
| CAS | 90509-02-7 |
| Molekylformel | C15 H12 F N3 O5 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Benzenesulfonic acid, 4-fluoro-, 2-[(methoxycarbonyl)amino]-1H-benzimidazol-5-yl ester (9CI), Dabendazole, HOE 216V, Luxabendazole, Benzenesulfonic acid, 4-fluoro-, 2-[(methoxycarbonyl)amino]-1H-benzimidazol-6-yl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12FN3O5S/c1-23-15(20)19-14-17-12-7-4-10(8-13(12)18-14)24-25(21,22)11-5-2-9(16)3-6-11/h2-8H,1H3,(H2,17,18,19,20) |
| LEDER | COC(=O)Nc1nc2cc(OS(=O)(=O)c3ccc(F)cc3)ccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | [2-(methoxycarbonylamino)-1H-benzimidazol-5-yl] 4-fluorobenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.336 |
| Formel vikt | 365.048 |