Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Luxol Snabbblå MBSN, ren
Produktkod. 10348250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10348250 25 g Glasflaska 25g
10591374 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10348250 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 212170250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1328-51-4 | C32H14CuN8Na2O6S2 | 780.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1328-51-4
Molekylformel C32H14CuN8Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 780.16
MDL-nummer MFCD00071424
InChI-nyckel DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Solvent Blue 38
PubChem CID 92030797
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Luxol™ Fast Blue MBSN
Namnnotering Pure
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acohols like methanol, ethanol, propano, ls; very soluble in gylcols, ethanolamine, choline, . insoluble in hydrocarbons.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 778.15
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Blått
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.