Beskrivning
- Berikad med naturligt magnoliaextrakt för en rik, krämig handtvättsupplevelse.
- Minimera energiförbrukningen – denna tvål är bevisat effektiv i kallt vatten (baserat på tester vid 20 grader Celsius).
- Snabb påfyllning på mindre än 10 sekunder.
- Hjälper till att minska vattenförbrukningen med över 10 % (jämfört med Tork mildt doftande flytande tvål).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handtvål |
| Färg | Klart |
| Form | Skum |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 8/Pk. |
| Storlek | 525 mL |