Beskrivning
- Berikad med naturlig magnoliaextrakt för en rik och kremig handtvättsupplevelse.
- 95 % av ingredienserna kommer från naturliga ursprung (enligt ISO16128).
- Elegant, långvarig doft har citrusaktiga toppnoter och avslöjar en sofistikerad blandning av magnolia-, orkidé- och fresiadofter.
- EU Ecolabel-certifierad och dermatologiskt testad med ett hudvänligt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handtvål |
| Färg | Lila |
| Form | Vätska |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Storlek | 1 L |