Läs mer
Tork Lyxig mjuk skumtvål
Produktkod. 30243879 Handla allt Tork Produkter
Change view
Kvantitet:
4-pack
Produktkod. Kvantitet
30243879 4-pack
1 options
Produktkod. 30243879 Leverantör Tork Leverantörsnummer 500902
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Perfekt för regelbunden handtvätt, refill ger ett behagligt lödder som är milt mot huden
  • Idealisk för regelbunden handtvätt ger vår mjuka skumtvålfyllning ett behagligt skum som är milt mot huden
  • Låt huden vara mjuk vid beröring med denna dermatologiskt testade formula
  • Erbjud en lyxig upplevelse, denna handtvålsrefill skapar ett rikt skum och har en delikat doft
  • Dra nytta av bättre hygien när du använder våra pålitliga automatiska tvålautomater
  • Tork Luxury Soft Foam Soap är en rik skummande tvål med en delikat doft för en utsökt handtvätt
  • Den är mild mot huden och dermatologiskt testad
  • Den har ett rikt lödder och lämnar huden mjuk och lätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handtvättspåfyllning
Färg Klart
Form Skum
Mått (L x B x H) 230 x 158 x 177 mm
Disponibel För engångsbruk
För användning med (utrustning) S3-dispensers
Latexfri Ja
Längd (engelska) 2,83 tum
Längd (metrisk) 5 mm
Förpackning Plastpåse
pH-intervall 5
Kvantitet 4-pack
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) 27,05 oz.
Volym (metrisk) 800 mL
Vikt (engelska) 31,12 oz.
Vikt (metrisk) 882.3 g