Läs mer
R&D Systems™ Luzindole
Produktkod. 18064622
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18064622 10 mg
18084072 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18064622 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 0877/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2738.44 SEK
    2439.15 SEK / 10mg
    Save 299.29 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Competitive melatonin MT1/MT2 antagonist
Melatonin antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117946-91-5
Molekylformel C19H20N2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Luzindole
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vikt 292.38
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 292.38