Läs mer
Luzindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Luzindol motverkar signifikant melatoninmedierad antinociception, vilket tyder på att MEL-1B-R spelar ytterligare en roll som mediator för melatoninmodulering av smärtsignalering. Det används både in vitro och in vivo för att utvärdera rollerna för melatoninreceptorsignalering i olika vägar, inklusive dygnsrytm, djurbeteende och melanoforsvar
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Luzindole motverkar signifikant melatoninmedierad antinociception, vilket tyder på att MEL-1B-R spelar ytterligare en roll som mediator för melatoninmodulering av smärtsignalering. Den används både in vitro och in vivo för att utvärdera rollerna för melatoninreceptorsignalering i olika vägar, inklusive dygnsrytm, djurbeteende och melanoforsvar.
Löslighet
Anmärkningar
Skydda mot värme. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Luzindole |
| Smältpunkt | 44 °C till 46 °C |
| Färg | Vitt till brunt |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO (100 mM), etanol (100 mM), kloroform, metanol och vatten. |
| Formel vikt | 292.37 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.