Läs mer
Tocris Bioscience™ Luzindole
Produktkod. 18084072
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18084072 50 mg
18064622 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18084072 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0877/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Competitive melatonin MT1/MT2 antagonist
Melatonin antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117946-91-5
Molekylformel C19H20N2O
Spécification
Kemiskt namn eller material Luzindole
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 292.38
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 292.38
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.