Läs mer
Luzindole, TRC
Produktkod. 30483519
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483519 5 mg
30473370 10 mg
30471342 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30483519 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4820005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117946-91-5
Molekylformel C19 H20 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 292.37
IUPAC-namn N-[2-(2-benzyl-1H-indol-3-yl)etyl]acetamid
LEDER CC(=O)NCCc1c(Cc2ccccc2)[nH]c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Luzindole
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O/c1-14(22)20-12-11-17-16-9-5-6-10-18(16)21-19(17)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10,21H,11-13H2,1H3,(H,20,22)
Formel vikt 292.1576