Beskrivning
Askugn LV(T) är särskilt utformad för askprocesser till 1050 °C i laboratoriet. Användningsområden inkluderar att bestämma förlust vid tändning, aska av mat och plast för efterföljande ämnesanalys. Ett speciellt frisklufts- och avloppsluftssystem säkerställer att luften byts ut 6 gånger per minut så att det alltid finns tillräckligt med syre för askprocessen. Inkommande luft passerar ugnens uppvärmning och förvärms för att säkerställa god temperaturjämnhet.
Standardutrustning:
- Tmax 1100 °C
- Uppvärmning från två sidor
- Keramiska värmeplattor med integrerat värmeelement som är skyddat och lätt att byta ut
- Luftutbyte på mer än 6 gånger per minut
- God temperaturjämnhet tack vare förvärmning av inkommande luft, temperaturjämnhet enligt DIN 17052-1 till +/- 10 °C i det definierade tomma arbetsområdet (från 550 °C)
- Dubbelhölje av texturerade rostfria stålplåtar med extra fläktkylning för låg yttemperatur
- Exklusiv användning av isoleringsmaterial utan kategorisering enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP)
- Lämplig för många standardiserade askprocesser enligt ISO, ASTM, EN och DIN
- Valbar klaffdörr (LV) som kan användas som arbetsplattform eller lyftlucka (LVT) med varm yta vänd bort från operatören
- Styrenhet med pekfunktion B510 (5 program med varje 4 segment)
- Halvledarreläer möjliggör låg brusfunktion
- Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Typ | Askugn |
| Spänning | 220/240 V |