Läs mer
LV-320, MedChemExpress
Beskrivning
LV-320 is a potent and uncompetitive ATG4B inhibitor with an IC50 of 24.5 μM and a Kd of 16 μM. LV-320 inhibits ATG4B enzymatic activity, blocks autophagic flux in cells, and is stable, non-toxic and active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LV-320 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2449093-46-1 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H26ClNO2S2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 135 mg/mL (259.56 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC2=NC=CC(/C=C/C3=CC=C(C(SCCC(O)=O)SCCC4=CC=CC=C4)C=C3)=C2C=C1 |
| Visa mer |