Läs mer
Nabertherm LV 5/11/C550 Askugn
Handla allt Nabertherm ProdukterBeskrivning
Förfasningsugn LV(T) är speciellt framtagen för förfasningsprocesser till 1050 °C i laboratoriet. Tillämpningar inkluderar fastställande av antändningsförluster, askning av livsmedel och plast för efterföljande ämnesanalys. Ett speciellt frisk- och frånluftssystem ser till att luften byts ut 6 gånger per minut så att det alltid finns tillräckligt med syre för askningsprocessen. Inkommande luft passerar ugnsvärmen och förvärms för att säkerställa god temperaturjämnhet.
Standardutrustning:
- Tmax 1100 °C
- Uppvärmning från två sidor
- Keramiska värmeplattor med inbyggt värmeelement som är säkerställt och lätt att byta
- Luftväxling mer än 6 gånger per minut
- God temperaturjämnhet på grund av förvärmning av inkommande luft, temperaturjämnhet enligt DIN 17052-1 till +/- 10 °C i det definierade tomma arbetsområdet (från 550 °C)
- Dubbla hölje tillverkat av strukturerade rostfria stålplåtar med extra fläktkylning för låg yttemperatur
- Exklusiv användning av isoleringsmaterial utan kategorisering enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP)
- Lämplig för många standardiserade askprocesser enl ISO , ASTM , EN och DIN
- Valfri klaffdörr (LV) som kan användas som arbetsplattform eller hissdörr (LVT) med varm yta vänd bort från operatören
- Styrenhet med touchfunktion B510 (5 program med vardera 4 segment)
- Solid state-reläer ger lågbrusdrift
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Typ | Askugn |
| Spänning | 220/240 V |