Läs mer
Invitrogen™ LV-MAX™ Lentiviral förpackningsblandning
Produktkod. 31784130 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1.5 mL
Produktkod. Kvantitet
31784130 1.5 mL
1 options
Produktkod. 31784130 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A43237
 Begränsad artikel
I lager
LV-MAX Lentiviral Packaging Mix är en optimerad enkelformulering som innehåller en definierad blandning av tre förpackningsplasmider: pLP1, pLP2 och pLP/VSVG.
LV-MAX Lentiviral Packaging Mix är en enda, optimerad uppsättning förpackningsplasmider, utformade för att effektivisera och förbättra produktionen av lentivirala vektorer. Denna blandning innehåller en definierad kombination av tre essentiella förpackningsplasmider: pLP1, pLP2 och pLP/VSVG, som tillsammans tillhandahåller nödvändiga strukturella och replikationsproteiner i trans när de uttrycks i HEK293-härledda virala produktionsceller. Detta tredje generationens förpackningssystem erbjuder förbättrad biosäkerhet, eftersom Rev-genen levereras på en separat plasmid, oberoende av andra lentivirala gener, vilket avsevärt minskar sannolikheten för rekombination och produktion av replikationskompetenta lentivirala partiklar.
Nyckelfunktioner i LV-MAX Lentiviral Packaging Mix
  • Optimerad—formulering kombinerar tre förpackningsplasmider (pLP1, pLP2 och pLP/VSVG) i en enda blandning, vilket sparar processutvecklingstid genom att minimera behovet av att optimera plasmidförhållandena
  • Hög titer—ger höga titernivåer av lentivirala vektorer när den används med LV-MAX Lentiviral Production System
Användningsområden
  • Genterapi—idealisk för produktion av lentivirala vektorer för forskning och utveckling av genterapi
  • Cellterapi—stödjer genereringen av lentivirala vektorer för cellterapiapplikationer, vilket underlättar en smidig övergång från laboratoriet till kliniken
  • Forskning och utveckling—erbjuder en pålitlig och skalbar lösning för produktion av virala vektorer i olika forskningsmiljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lentiviral förpackningsblandning
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1.5 mL
Innehåll och lagring Förvara vid -5 till -30 °C. Skepp på gelis.