Läs mer
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Transfektionssats
Beskrivning
Gibco™ LV-MAX CTS Transfektionskitet är en väsentlig komponent i det LV-MAX CTS lentivirala produktionssystemet. Baserat på omfattande Design of Experiment (DOE)-metoder screenas det katjoniska lipidbaserade transfektionsreagenset, lentivirala produktionstillskottet och LV-förstärkaren specifikt för maximal leverans av flera DNA-plasmider för att uppnå högsta möjliga lentivirala titer när de används tillsammans med CTS virala produktionsceller som odlats i CTS LV-MAX produktionsmedium.
Alla CTS LV-MAX komponenter i transfaktionskitet produceras under cGMP-tillverkningsförhållanden med omfattande kvalitetskontrolltester för att säkerställa korrekta prekliniska, kliniska och kommersiella terapeutiska viralvektorapplikationer.
De Gibco CTS LV-MAX Transfection Kit är en viktig komponent i CTS LV-MAX lentiviralt produktionssystem. Baserat på omfattande Design of Experiment (DOE)-metoder, screenas det katjoniska lipid-baserade transfektionsreagenset, lentiviralproduktionstillskottet och LV-förstärkaren specifikt för maximal leverans av flera DNA-plasmider för att uppnå högsta möjliga lentivirala titer när de används i kombination med CTS Virala produktionsceller odlade i CTS LV-MAX Produktionsmedium.
Alla CTS LV-MAX Transfection Kit-komponenter produceras under cGMP-tillverkningsförhållanden med omfattande kvalitetskontrolltester för att säkerställa korrekta prekliniska, kliniska och kommersiella terapeutiska virala vektorapplikationer.
CTS LV-MAX Transfektionssatsens funktioner inkluderar:
- Unikt designad för att förbättra transient transfektion av flera DNA-plasmider till högdensitetssuspension HEK293-härledd cellkultur
- Möjliggör höga virala titrar på upp till 1 x 10 8 TU/mL (okoncentrerad LVV-GFP) för att möjliggöra ett kostnadseffektivt alternativ till PEI-baserade transfektionsreagens
- Skalbart protokoll för 96-djupa brunnsblock, kolvar och bioreaktorer
- Föreskriftskompatibla reagens producerade i enlighet med cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR, Part 820, och certifierade enligt ISO 13485. Drug Master File och Regulatory Support File tillgängliga på begäran.
De CTS LV-MAX Transfektionskit kräver CTS Opti-MEM I (ingår inte i detta kit) för komplexbildning. De kemiskt definierade, serumfria, animaliska egenskaperna hos CTS LV-MAX Transfektionskit resulterar i hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. Formuleringen av denna produkt är identisk med forskningsgraden LV-MAX Transfektionssats, men den CTS LV-MAX Transfection Kit är validerat för kliniska och kommersiella terapeutiska tillämpningar.
Anpassad konfiguration och förpackning tillgänglig på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Innehåll och lagring | • CTS LV-MAX Tillägg, 500 ml • CTS LV-MAX Transfektionsreagens, 60 ml • CTS LV-MAX Förstärkare, 400 mL Förvaras vid 2 8 –C °och skyddas mot ljus. Skickas på gel is. |
| Typ av kultur | Däggdjur |
| Celltyp | HEK293 |
| Formatera | Flaska |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | LV Produktion |
| Produkttyp | Transfektionssats |
| Kvantitet | 1 kit (för 10 L LV-produktion) |
| Reagenstyp | Katjonisk lipidbaserad transfektion |
| Visa mer |
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Avsedd för direkt administrering till människor eller djur.