Läs mer
Nabertherm LVT 3/11/B510 Askugn
Produktkod. 18000110 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
18000110 3 l
1 options
Produktkod. 18000110 Leverantör Nabertherm Leverantörsnummer LV035H11NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44480.00 SEK
    39425.31 SEK / Paket med 1
    Save 5054.69 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Askugn med lucka eller lyftdörr upp till 1100 °C
Askugn LV(T) är särskilt utformad för askprocesser till 1050 °C i laboratoriet. Användningsområden inkluderar att bestämma förlust vid tändning, aska av mat och plast för efterföljande ämnesanalys. Ett speciellt frisklufts- och avloppsluftssystem säkerställer att luften byts ut 6 gånger per minut så att det alltid finns tillräckligt med syre för askprocessen. Inkommande luft passerar ugnens uppvärmning och förvärms för att säkerställa god temperaturjämnhet.
Standardutrustning:
  • Tmax 1100 °C
  • Uppvärmning från två sidor
  • Keramiska värmeplattor med integrerat värmeelement som är skyddat och lätt att byta ut
  • Luftutbyte på mer än 6 gånger per minut
  • God temperaturjämnhet tack vare förvärmning av inkommande luft, temperaturjämnhet enligt DIN 17052-1 till +/- 10 °C i det definierade tomma arbetsområdet (från 550 °C)
  • Dubbelhölje av texturerade rostfria stålplåtar med extra fläktkylning för låg yttemperatur
  • Exklusiv användning av isoleringsmaterial utan kategorisering enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP)
  • Lämplig för många standardiserade askprocesser enligt ISO, ASTM, EN och DIN
  • Valbar klaffdörr (LV) som kan användas som arbetsplattform eller lyftlucka (LVT) med varm yta vänd bort från operatören
  • Styrenhet med pekfunktion B510 (5 program med varje 4 segment)
  • Halvledarreläer möjliggör låg brusfunktion
  • Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Typ Askugn
Spänning 220/240 V