Läs mer
Nabertherm LVT 9/11/B510 Askugn
Produktkod. 18080110 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
18080110 9 l
1 options
Produktkod. 18080110 Leverantör Nabertherm Leverantörsnummer LV095H11NL
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Askugn med lucka eller lyftdörr upp till 1100 °C
Förfasningsugn LV(T) är speciellt framtagen för förfasningsprocesser till 1050 °C i laboratoriet. Tillämpningar inkluderar fastställande av antändningsförluster, askning av livsmedel och plast för efterföljande ämnesanalys. Ett speciellt frisk- och frånluftssystem ser till att luften byts ut 6 gånger per minut så att det alltid finns tillräckligt med syre för askningsprocessen. Inkommande luft passerar ugnsvärmen och förvärms för att säkerställa god temperaturjämnhet.
Standardutrustning:
  • Tmax 1100 °C
  • Uppvärmning från två sidor
  • Keramiska värmeplattor med inbyggt värmeelement som är säkerställt och lätt att byta
  • Luftväxling mer än 6 gånger per minut
  • God temperaturjämnhet på grund av förvärmning av inkommande luft, temperaturjämnhet enligt DIN 17052-1 till +/- 10 °C i det definierade tomma arbetsområdet (från 550 °C)
  • Dubbla hölje tillverkat av strukturerade rostfria stålplåtar med extra fläktkylning för låg yttemperatur
  • Exklusiv användning av isoleringsmaterial utan kategorisering enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP)
  • Lämplig för många standardiserade askprocesser enl ISO , ASTM , EN och DIN
  • Valfri klaffdörr (LV) som kan användas som arbetsplattform eller hissdörr (LVT) med varm yta vänd bort från operatören
  • Styrenhet med touchfunktion B510 (5 program med vardera 4 segment)
  • Solid state-reläer ger lågbrusdrift
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 9 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Typ Askugn
Spänning 220/240 V