missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ LW 6

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
LW 6 is a malate dehydrogenase-2 (MDH2) inhibitor (IC50 = 6.3 μM). Also inhibits HIF-1α. Prevents accumulation of HIF-1α in Hep3B cells under hypoxic conditions (IC50 = 2.6 μM) with resulting decrease in expression of HIF-1α target genes VEGF and EPO. Inhibits proliferation of activated human T cells ex vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-hydroxy-3-[[2-(4-tricyclo[3.3.1.13,7 ]dec-1-ylphenoxy)acetyl]amino]benzoate |
| CAS | 934593-90-5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Dehydrogenase Inhibitors |
| Molekylformel | C26H29NO5 |
| Renhet | 0.98 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering