Läs mer
Motic™ LWD kondensor för AE2000
Långt arbetsavstånd kondensor lämplig för faskontrast. Motic™ LWD-kondensor för AE2000, när den används med fastillbehör, underlättar visualisering av genomskinliga prover.
Brand: Motic™ 1101000201551
Beskrivning
- Koncentrerar och fokuserar ljus som passerar genom provet.
- Långt arbetsavstånd kondensor.
- Lämplig för faskontrast.