Läs mer
LX7101, MedChemExpress
Beskrivning
LX7101 is a potent inhibitor of LIMK and ROCK2 with IC50 values of 24, 1.6 and 10 nM for LIMK1, LIMK2 and ROCK2, respectively
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LX7101 |
| CAS | 1192189-69-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H29N7O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (332.21 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NCC1(C(NC2=CC(OC(N(C)C)=O)=CC=C2)=O)CCN(C3=C4C(NC=C4C)=NC=N3)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.52 |
| Formel vikt | 451.52 |
| Visa mer |