Läs mer
LXH254, MedChemExpress
Beskrivning
LXH254 is a potent, selective, orally active, type II BRAF and CRAF inhibitor, with IC50 values of 0.072 and 0.21 nM against CRAF and BRAF, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LXH254 |
| CAS | 1800398-38-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H25F3N4O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (199.01 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=CC=C(NC(C2=CC(C(F)(F)F)=NC=C2)=O)C=C1C3=CC(N4CCOCC4)=NC(OCCO)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 502.49 |
| Formel vikt | 502.49 |
| Visa mer |