Läs mer
LXR-623, MedChemExpress
Produktkod. 16494078
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494078 10 mg
16440437 50 mg
16425056 100 mg
16416787 5 mg
16401006 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494078 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10629
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress LXR-623 is a brain-penetrant partial LXRα and full LXRβ agonist, with IC50s of 24 nM and 179 nM, respectively.
LXR-623 is a brain-penetrant partial LXRα and full LXRβ agonist, with IC50s of 24 nM and 179 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LXR-623
CAS 875787-07-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H12ClF5N2
Kvantitet 10 mg
Synonym WAY 252623
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (111.17 mM)
LEDER ClC1=C(CN2N=C(C(C(F)(F)F)=CC=C3)C3=C2C4=CC=C(F)C=C4)C=CC(F)=C1
Molekylvikt (g/mol) 422.78
Formel vikt 422.78
Procent renhet 99.4%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death