missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ LY 2033298

Beskrivning
LY 2033298 is a selective positive allosteric modulator of M4 receptor (KB = 200 nM, α = 35); increases the potency of acetylcholine by 40-fold. Exhibits no effect at hM1/3/5 receptors and a small effect at hM2 (KB = 1 μM α = 3.7). Potentiates other full and partial orthosteric agonists, including Carbachol, Oxotremorine-M, and McN-A343 . Does not affect binding of antagonist NMS. Active in vivo. Antipsychotic.
α indicates the degree of allosteric enhancement when both orthosteric and allosteric sites are occupied (derived from the allosteric ternary complex model).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxy-4-methylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide |
| CAS | 886047-13-8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C13H14ClN3O2S |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?