missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ LY 2119620

Beskrivning
LY 2119620 is a positive allosteric modulator of M2 and M4 muscarinic receptors. Potentiates activity of agonist at receptor in G protein-coupled functional assay. Cooperativity factor, α = 19.5 and 79.4 for M2 and M4 in presence of ACh, respectively. Binds in extracellular site.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-5-chloro-N-cyclopropyl-4-methyl-6-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethoxy]-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide |
| CAS | 886047-22-9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | mAChR M4 Modulators |
| Molekylformel | C19H24ClN5O3S |
| Formel vikt | 6060 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?