Learn More
R&D Systems™ LY 2389575 hydrochloride
Descrizione
LY 2389575 hydrochloride is a selective negative allosteric modulator of mGlu3 (IC50 = 190 nM). Exhibits > 65-fold selectivity for mGlu3 over other mGlu receptors. Abolishes the neuroprotective action of LY 379268 against amyloid β toxicity in mixed cortical neuronal and astrocyte cell cultures.
Specifica
Specifica
| Purity | >98% |
| Quantity | 10 mg |
| Product Type | LY 2389575 hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 438.58 |
| Product Line | Tocris |
| Inhibitors | LY 2389575 hydrochloride |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?