Läs mer
LY-2584702 tosylate salt, MedChemExpress
Produktkod. 16497927
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497927 5 mg -
16435208 10 mg -
16425896 100 mg 100mg
16411427 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497927 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12493A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress LY-2584702 tosylate salt is a selective ATP competitive inhibitor of p70S6K with an IC50 of 4 nM. In S6K1 enzyme assay, the IC50 of LY-2584702 is 2 nM.
LY-2584702 tosylate salt is a selective ATP competitive inhibitor of p70S6K with an IC50 of 4 nM. In S6K1 enzyme assay, the IC50 of LY-2584702 is 2 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY-2584702 tosylate salt
CAS 1082949-68-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H27F4N7O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 10.25 mg/mL (16.60 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CN1C=C(C2=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C2)N=C1C3CCN(C4=C5C(NN=C5)=NC=N4)CC3.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 617.62
Formel vikt 617.62
Procent renhet 96.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease