Läs mer
Tocris Bioscience™ LY 266097 hydrochloride
Beskrivning
Selective 5-HT2B receptor antagonist (pKi = 9.3). More than 100-fold selective over 5-HT2A and 5-HT2C. Attenuates amphetamine-induced locomotion in the rat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY 266097 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 407.33 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.335 |