missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ LY 266097 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18065222
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18065222 50 mg
18034682 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18065222 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4081/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Selective 5-HT2B receptor antagonist

Selective 5-HT2B receptor antagonist (pKi = 9.3). More than 100-fold selective over 5-HT2A and 5-HT2C. Attenuates amphetamine-induced locomotion in the rat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 172895-39-5
Molekylformel C21H24Cl2N2O2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material LY 266097 hydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 407.33
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 407.335
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.