Läs mer
Tocris Bioscience™ LY 272015 hydrochloride
Beskrivning
High affinity 5-HT2B receptor antagonist that displays selectivity over 5-HT2A and 5-HT2C receptors (Ki values are 0.75, 21.63 and 28.7 nM for 5-HT2B, 5-HT2C and 5-HT2A receptors respectively). Orally active.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY 272015 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 372.89 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.893 |