Läs mer
LY 2874455, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(1E)-2-[5-[(1R)-1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)ethoxy]-1H-indazol-3-yl]ethenyl]-1H-pyrazole-1-ethanol |
| CAS | 1254473-64-7 |
| Molekylformel | C21H19Cl2N5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | LY 2874455 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19Cl2N5O2/c1-13(21-17(22)10-24-11-18(21)23)30-15-3-5-20-16(8-15)19(26-27-20)4-2-14-9-25-28(12-14)6-7-29/h2-5,8-13,29H,6-7H2,1H3,(H,26,27)/b4-2+/t13-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](Oc1ccc2[nH]nc(\C=C\c3cnn(CCO)c3)c2c1)c4c(Cl)cncc4Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.31 |