Läs mer
Tocris Bioscience™ LY 288513
Beskrivning
Selective CCK2 receptor antagonist (IC50 values are 16 and > 30,000 nM for CCK2 and CCK1 respectively). Displays anxiolytic and antipsychotic properties in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY 288513 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 436.3 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.309 |