Läs mer
LY 294002, TRC
Produktkod. 30482794
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482794 5 mg
30480284 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30482794 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4865905MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154447-36-6
Molekylformel C19H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 307.34
Synonym NSC 697286, SF 1101, 8-Phenyl-2-(morpholin-4-yl)-chromen-4-one, 2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Morpholino-8-phenyl-4H-chromen-4-one
LEDER COC(=O)C[C@@H](Br)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY 294002
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2