missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ LY 2955303

Beskrivning
LY 2955303 is a high affinity and selective RARγ antagonist (Ki values are 1.1 nM, >1.7 μM and >2.9 μM for RARγ, RARα and RARβ respectively). Displays analgesic efficacy in a mouse model of osteoarthritis-like joint pain.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[5-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazol-3-yl]benzoic acid |
| CAS | 1433497-19-8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighet | Soluble to 20 mM in DMSO |
| Molekylformel | C36H42N4O3 |
| Formel vikt | 578.74 |
| Produkttyp | Antagonist |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?