Läs mer
LY 3000328, MedChemExpress
Beskrivning
LY 3000328 is a potent and selective Cathepsin S (Cat S) inhibitor with IC50s of 7.7 and 1.67 nM for hCat S and mCat S, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY 3000328 |
| CAS | 1373215-15-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H29FN4O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (103.19 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(F)C=C1)N[C@@H]2[C@@H](OC(NC)=O)COC3=CC=C(N4CCN(C5COC5)CC4)C=C32 |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.52 |
| Formel vikt | 484.52 |
| Visa mer |