Läs mer
Tocris Bioscience™ LY 310762 hydrochloride
Beskrivning
5-HT1D-preferring receptor antagonist (EC50 = 31 nM). Displays no activity on 5-HT transport.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY 310762 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 430.94 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.948 |