Läs mer
LY-338979 Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid 1,5-Dimethyl Ester |
| CAS | 1320346-45-9 |
| Molekylformel | C22H25N5O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | LY-338979 Dimethyl Ester, N-[4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid 1,5-Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25N5O7/c1-33-15(28)10-9-14(21(32)34-2)24-18(29)12-6-3-11(4-7-12)5-8-13-16-17(25-19(13)30)26-22(23)27-20(16)31/h3-4,6-7,13-14H,5,8-10H2,1-2H3,(H,24,29)(H4,23,25,26,27,30,31)/t13?,14-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(CCC2C(=O)NC3=C2C(=O)N=C(N)N3)cc1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4,6-dioxo-5,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.46 |
| Formel vikt | 471.1754 |