Läs mer
LY 344864, MedChemExpress
Beskrivning
LY 344864 is a selective receptor agonist with an affinity of 6 nM (Ki) at the recently cloned 5-HT1F receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY 344864 |
| CAS | 186544-26-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22FN3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (284.56 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC2=C(NC3=C2C[C@H](N(C)C)CC3)C=C1)C4=CC=C(F)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.42 |
| Formel vikt | 351.42 |
| Visa mer |