Läs mer
LY 344864 racemate, MedChemExpress
Produktkod. 16495858
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495858 10 mg 10mg
16438517 5 mg -
16406336 100 mg -
16402017 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495858 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13788C
MedChemExpress LY 344864 racemate is a 5-HT1F receptor agonist extracted from patent US 5708187 A.
LY 344864 racemate is a 5-HT1F receptor agonist extracted from patent US 5708187 A.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY 344864 racemate
CAS 186543-64-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22FN3O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 11 mg/mL (31.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC2=C(NC3=C2CC(N(C)C)CC3)C=C1)C4=CC=C(F)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 351.42
Formel vikt 351.42
Procent renhet 96.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation