Läs mer
LY 344864 S-enantiomer, MedChemExpress
Produktkod. 16430206
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16430206 2 mg
16428517 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16430206 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13788A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress LY 344864 S-enantiomer is the S-enantiomer of LY344864. LY344864 is a 5-HT1F receptor agonist.
LY 344864 S-enantiomer is the S-enantiomer of LY344864. LY344864 is a 5-HT1F receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY 344864 S-enantiomer
CAS 186544-27-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22FN3O
Kvantitet 2 mg
LEDER O=C(NC1=CC2=C(NC3=C2C[C@@H](N(C)C)CC3)C=C1)C4=CC=C(F)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 351.42
Formel vikt 351.42
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid