Läs mer
LY 345899, MedChemExpress
Produktkod. 16483648
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483648 10 mg
16446387 5 mg
16444736 100 mg
16420047 50 mg
16402816 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483648 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101943
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress LY 345899 is a Folate analog and is a methylene tetrahydrofolate dehydrogenase (MTHFD1; DC301) and MTHFD2 inbhibitor with IC50 values of 96 nM and 663 nM, respectively and a Ki of 18 nM for MTHFD1.
LY 345899 is a Folate analog and is a methylene tetrahydrofolate dehydrogenase (MTHFD1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY 345899
Fysisk form Solid
CAS 10538-99-5
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H21N7O7
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (265.16 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@@H](NC(C1=CC=C(N2C(N3C4=C(NC(N)=NC4=O)NCC3C2)=O)C=C1)=O)CCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 471.42
Formel vikt 471.42
Procent renhet 98.0%