Läs mer
LY-364947, MedChemExpress
Beskrivning
LY-364947 (HTS466284) is a potent ATP-competitive inhibitor of TGFβR-I with IC50 of 59 nM, and exhibits 7-fold selectivity over TGFβR-II.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY-364947 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 396129-53-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H12N4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | HTS466284 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (91.81 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |