missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
LY 364947, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY 364947 |
| CAS | 396129-53-6 |
| Molekylformel | C17 H12 N4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12N4/c1-2-6-15-13(5-1)12(8-10-19-15)14-11-20-21-17(14)16-7-3-4-9-18-16/h1-11H,(H,20,21) |
| LEDER | c1ccc(nc1)c2n[nH]cc2c3ccnc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 4-(3-pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.3 |
| Formel vikt | 272.1062 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?