missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
LY 368962, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY 368962 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N5O7/c20-15-14(17(29)24-19(21)23-15)12(25)7-3-9-1-4-10(5-2-9)16(28)22-11(18(30)31)6-8-13(26)27/h1-2,4-5,11H,3,6-8H2,(H,22,28)(H,26,27)(H,30,31)(H5,20,21,23,24,29)/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 431.1441 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?