Läs mer
Tocris Bioscience™ LY 379268 disodium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18767387
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18767387 10 mg
1 options
Produktkod. 18767387 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5064/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sodium salt of LY 379268 (Cat. No. 2453); selective group II mGlu receptor agonist
LY 379268 disodium salt is a sodium salt of LY 379268 (Cat. No. 2453), a highly selective group II mGlu receptor agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp LY 379268 disodium salt
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 231.11
Inhibitorer LY 379268 disodium salt
For Research Use Only