Läs mer
Tocris Bioscience™ LY 379268 disodium salt
Beskrivning
LY 379268 disodium salt is a sodium salt of LY 379268 (Cat. No. 2453), a highly selective group II mGlu receptor agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | LY 379268 disodium salt |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.11 |
| Inhibitorer | LY 379268 disodium salt |
For Research Use Only