missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

LY-411575 isomer 1, MedChemExpress

Produktkod. 16421939
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16421939 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16421939 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50752A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress LY-411575 isomer 1 is an isomer of LY411575, which is a potent γ-secretase inhibitor.

LY-411575 isomer 1 is an isomer of LY411575, which is a potent γ-secretase inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material LY-411575 isomer 1
CAS 209984-58-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H23F2N3O4
Kvantitet 1 mg
LEDER C[C@H](NC([C@H](O)C1=CC(F)=CC(F)=C1)=O)C(N[C@H](C(N2C)=O)C3=CC=CC=C3C4=C2C=CC=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 479.48
Formel vikt 479.48
Procent renhet 99.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.